Merck
ENA371463818
Enamine
3-(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)aniline
Größe auswählen
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
Lieferanten-SKU: EN300-108597-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 423.30
250 MG
CHF 587.10
500 MG
CHF 900.40
1 G
CHF 1’140.90
2.5 G
CHF 2’192.60
5 G
CHF 3’222.20
10 G
CHF 4’758.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-108597-100MG
CHF 423.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-ethyl-1H-imidazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H13N3/c1-2-14-7-6-13-11(14)9-4-3-5-10(12)8-9/h3-8H,2,12H2,1H3
InChIKey
GTBAGYYVDOVZTD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108597
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108597
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)