Wichtige Dokumente
ENA371177843
Enamine
5-tert-butyl-1,3-thiazole-2-thiol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-107377-100MG
CHF 393.40
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-107377-100MG
CHF 393.40
Iupac Name
5-tert-butyl-1,3-thiazol-2-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C7H11NS2/c1-7(2,3)5-4-8-6(9)10-5/h4H,1-3H3,(H,8,9)
InChIKey
AQSMZEXHHYEHHT-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107377
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)