Merck
ENA371177416
Enamine
7-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
Lieferanten-SKU: EN300-106688-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-106688-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2S2/c1-5-6-3-2-4-7(10)8(6)14-9(5)15(11,12)13/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13)
InChIKey
BELBUHPBZKUZJC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106688
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106688
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)