Wichtige Dokumente
ENA370563462
Enamine
methyl 2-[(2-methylpropyl)amino]acetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-105941-250MG
CHF 718.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-105941-250MG
CHF 718.10
Iupac Name
methyl (isobutylamino)acetate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-6(2)4-8-5-7(9)10-3/h6,8H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
PHSQMNIJNHEJNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105941
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)