Wichtige Dokumente
ENA369383201
Enamine
ethyl 1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate
Alle Fotos(1)
About This Item
mp (Schmelzpunkt)
32-34
Iupac Name
ethyl 1-oxo-2-indanecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-2-15-12(14)10-7-8-5-3-4-6-9(8)11(10)13/h3-6,10H,2,7H2,1H3
InChIKey
CRUSDTXUTKVYLW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56327
Melting Point
32-34
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-56327
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)