Merck
ENA369383064
Enamine
1-(4-ethoxyphenyl)cyclopentan-1-ol
Größe auswählen
100 MG
CHF 318.00
250 MG
CHF 433.70
Lieferanten-SKU: EN300-104199-100MG
CHF 318.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 318.00
250 MG
CHF 433.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-104199-100MG
CHF 318.00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-ethoxyphenyl)cyclopentanol
Inchi Code
1S/C13H18O2/c1-2-15-12-7-5-11(6-8-12)13(14)9-3-4-10-13/h5-8,14H,2-4,9-10H2,1H3
InChIKey
BQHBVQOVBMOSCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104199
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-104199
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)