Wichtige Dokumente
ENA360887222
Enamine
2-(4-fluorophenyl)ethene-1-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-98461-100MG
CHF 363.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-98461-100MG
CHF 363.50
Iupac Name
(E)-2-(4-fluorophenyl)ethenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8FNO2S/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13(10,11)12/h1-6H,(H2,10,11,12)/b6-5+
InChIKey
MGTWJCHMMFWKPV-AATRIKPKSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98461
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)