Merck
ENA360887215
Enamine
4-methanesulfonylpiperazine-1-sulfonyl chloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
Lieferanten-SKU: EN300-98372-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 418.10
250 MG
CHF 578.00
500 MG
CHF 886.10
1 G
CHF 1’122.70
2.5 G
CHF 2’158.80
5 G
CHF 3’171.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.74
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-98372-100MG
CHF 418.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(methylsulfonyl)-1-piperazinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H11ClN2O4S2/c1-13(9,10)7-2-4-8(5-3-7)14(6,11)12/h2-5H2,1H3
InChIKey
GRBIWZOPWQAQCY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98372
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98372
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)