Wichtige Dokumente
ENA360886798
Enamine
3,3-dimethyl-1-sulfanylbutan-2-one
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-sulfanyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C6H12OS/c1-6(2,3)5(7)4-8/h8H,4H2,1-3H3
InChIKey
MNOWNDKOITURJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97554
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97554
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)