Wichtige Dokumente
ENA341296927
Enamine
N'-(prop-2-en-1-yl)(dodecylsulfanyl)methanimidamide hydrobromide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-95036-100MG
CHF 332.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-95036-100MG
CHF 332.30
Iupac Name
dodecyl N'-[(E)-2-propenyl]imidothiocarbamate hydrobromide
Inchi Code
1S/C16H32N2S.BrH/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-19-16(17)18-14-4-2;/h4H,2-3,5-15H2,1H3,(H2,17,18);1H
InChIKey
FRLFEUMNAIGZBX-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-95036
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)