Merck
ENA341296886
Enamine
tert-butyl 3-hydroxy-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]piperidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
345.36
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H22F3NO3/c1-16(2,3)24-15(23)21-9-8-13(14(22)10-21)11-4-6-12(7-5-11)17(18,19)20/h4-7,13-14,22H,8-10H2,1-3H3
InChIKey
JKBMOUHRFFYVBS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94552
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94552
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)