Merck
ENA341296721
Enamine
(2,5-difluorophenyl)(3-methanesulfonylphenyl)methanone
Größe auswählen
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
Lieferanten-SKU: EN300-94395-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-94395-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,5-difluorophenyl)[3-(methylsulfonyl)phenyl]methanone
Inchi Code
1S/C14H10F2O3S/c1-20(18,19)11-4-2-3-9(7-11)14(17)12-8-10(15)5-6-13(12)16/h2-8H,1H3
InChIKey
IGCWYPNXBSPFML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94395
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94395
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)