Merck
ENA341295934
Enamine
6-(2-hydroxyethyl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-(2-hydroxyethyl)[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H8N4O3/c13-2-1-5-3-9-8-10-6(7(14)15)11-12(8)4-5/h3-4,13H,1-2H2,(H,14,15)
InChIKey
JRYQBTYZPJNHKZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92635
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-92635
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)