Merck
ENA341295272
Enamine
4-[5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.63
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-[5-(chloromethyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H6ClN3O/c11-5-9-13-14-10(15-9)8-3-1-7(6-12)2-4-8/h1-4H,5H2
InChIKey
WUDWBGBKZHKMBJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91835
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91835
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)