Wichtige Dokumente
ENA341295089
Enamine
4-(4-ethoxyphenoxy)benzene-1-sulfonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-91441-100MG
CHF 423.30
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-91441-100MG
CHF 423.30
Iupac Name
4-(4-ethoxyphenoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H15NO4S/c1-2-18-11-3-5-12(6-4-11)19-13-7-9-14(10-8-13)20(15,16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H2,15,16,17)
InChIKey
IXSZMQSJWIOGDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91441
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)