Merck
ENA341292212
Enamine
(2S,3S)-3-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamido]pentanoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2S,3S)-3-methyl-2-({[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl}amino)pentanoic acid
Inchi Code
1S/C13H16F3NO4S/c1-3-8(2)11(12(18)19)17-22(20,21)10-6-4-5-9(7-10)13(14,15)16/h4-8,11,17H,3H2,1-2H3,(H,18,19)/t8-,11-/m0/s1
InChIKey
KZQQUBYIRNCQIL-KWQFWETISA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87519
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87519
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)