Wichtige Dokumente
ENA333559102
Enamine
3-(1-methyl-1H-pyrazole-5-amido)benzoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-83652-100MG
CHF 223.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-83652-100MG
CHF 223.10
Iupac Name
3-{[(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11N3O3/c1-15-10(5-6-13-15)11(16)14-9-4-2-3-8(7-9)12(17)18/h2-7H,1H3,(H,14,16)(H,17,18)
InChIKey
MHTFCEMVYRGTMO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83652
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)