Merck
ENA333558837
Enamine
4-{[(5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amino}phenol
Größe auswählen
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
2.5 G
CHF 2’088.60
5 G
CHF 3’068.80
Lieferanten-SKU: EN300-83281-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 406.40
250 MG
CHF 562.40
500 MG
CHF 857.50
1 G
CHF 1’087.60
2.5 G
CHF 2’088.60
5 G
CHF 3’068.80
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-83281-100MG
CHF 406.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-{[(5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl]amino}phenol
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c1-8-9(7-13-14-8)6-12-10-2-4-11(15)5-3-10/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
QSTMBNRKWLIAGA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83281
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-83281
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)