Merck
ENA333557482
Enamine
3,4-dihydronaphthalene-2-sulfonamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
Lieferanten-SKU: EN300-59796-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 332.30
250 MG
CHF 455.80
500 MG
CHF 692.40
1 G
CHF 875.70
2.5 G
CHF 1’672.60
5 G
CHF 2’452.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-59796-100MG
CHF 332.30
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
142-143
Iupac Name
3,4-dihydro-2-naphthalenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H11NO2S/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-4,7H,5-6H2,(H2,11,12,13)
InChIKey
HNARYJMYPMJFET-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59796
Melting Point
142-143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59796
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)