Merck
ENA321763633
Enamine
3-methyl-4-(pyridin-3-yloxy)benzaldehyde
Größe auswählen
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
Lieferanten-SKU: EN300-75426-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 232.20
250 MG
CHF 312.80
500 MG
CHF 548.10
1 G
CHF 698.90
2.5 G
CHF 1’324.20
5 G
CHF 1’939.10
10 G
CHF 2’854.30
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-75426-100MG
CHF 232.20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-methyl-4-(3-pyridinyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H11NO2/c1-10-7-11(9-15)4-5-13(10)16-12-3-2-6-14-8-12/h2-9H,1H3
InChIKey
RUHZIVBIUFNSRP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75426
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-75426
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)