Wichtige Dokumente
ENA321761898
Enamine
2-cyclopropanecarbonyl-1-benzofuran
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-benzofuran-2-yl(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H10O2/c13-12(8-5-6-8)11-7-9-3-1-2-4-10(9)14-11/h1-4,7-8H,5-6H2
InChIKey
FVXNYODYQKTLDF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73837
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73837
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)