Merck
ENA313839055
Enamine
2-[3-methoxy-4-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
[3-methoxy-4-(methylsulfanyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NOS/c1-12-9-7-8(5-6-11)3-4-10(9)13-2/h3-4,7H,5H2,1-2H3
InChIKey
RSCSOZRXSWSKQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73077
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73077
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)