Merck
ENA308583773
Enamine
5-methoxy-2-[(quinolin-2-yl)methoxy]aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.33
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-methoxy-2-(2-quinolinylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C17H16N2O2/c1-20-14-8-9-17(15(18)10-14)21-11-13-7-6-12-4-2-3-5-16(12)19-13/h2-10H,11,18H2,1H3
InChIKey
YBHXAEDRSXKRPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68464
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68464
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)