Merck
ENA308583492
Enamine
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
Größe auswählen
100 MG
CHF 155.50
250 MG
CHF 202.30
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 468.80
2.5 G
CHF 873.10
5 G
CHF 1’272.20
10 G
CHF 1’865.00
Lieferanten-SKU: EN300-58293-100MG
CHF 155.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 155.50
250 MG
CHF 202.30
500 MG
CHF 344.00
1 G
CHF 468.80
2.5 G
CHF 873.10
5 G
CHF 1’272.20
10 G
CHF 1’865.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-58293-100MG
CHF 155.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H7N3S2/c9-6-1-3-7(4-2-6)13-8-11-10-5-12-8/h1-5H,9H2
InChIKey
XQYYWSFSSCBHGH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58293
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58293
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)