Merck
ENA300791112
Enamine
3-butanoyl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Größe auswählen
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
Lieferanten-SKU: EN300-66340-100MG
CHF 146.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 146.40
250 MG
CHF 188.00
500 MG
CHF 315.40
1 G
CHF 432.40
2.5 G
CHF 804.20
5 G
CHF 1’169.50
10 G
CHF 1’712.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-66340-100MG
CHF 146.40
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
116-117
Iupac Name
3-butyryl-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3S/c1-2-3-7(10)9-5-13-4-6(9)8(11)12/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
MFGCZLZGUBTUTK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66340
Melting Point
116-117
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66340
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)