Wichtige Dokumente
ENA300791070
Enamine
2-methyl-5-(thiomorpholine-4-carbonyl)aniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-66255-100MG
CHF 207.50
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-66255-100MG
CHF 207.50
Iupac Name
2-methyl-5-(4-thiomorpholinylcarbonyl)aniline
Inchi Code
1S/C12H16N2OS/c1-9-2-3-10(8-11(9)13)12(15)14-4-6-16-7-5-14/h2-3,8H,4-7,13H2,1H3
InChIKey
XZHKQSSQNCYQRL-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-66255
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)