Merck
ENA296275509
Enamine
2-[(4-cyanophenyl)formamido]acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.19
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
189-193
Iupac Name
[(4-cyanobenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c11-5-7-1-3-8(4-2-7)10(15)12-6-9(13)14/h1-4H,6H2,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
QWURZCQBKCZXAK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65853
Melting Point
189-193
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-65853
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)