Merck
ENA295068433
Enamine
4-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]benzonitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-59654-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-59654-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c1-8-7-15-11(13-8)14-10-4-2-9(6-12)3-5-10/h2-5,7H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
FWESEHNUSFUSGW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59654
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-59654
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)