Merck
ENA295068123
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(1-tert-butyl-4-cyano-1H-pyrrol-2-yl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
Lieferanten-SKU: EN300-62343-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-62343-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 1-tert-butyl-4-cyano-1H-pyrrol-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H14F3N3O2/c1-11(2,3)18-6-8(5-16)4-9(18)17-10(19)20-7-12(13,14)15/h4,6H,7H2,1-3H3,(H,17,19)
InChIKey
MTYWJIOBYGTZID-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62343
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-62343
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)