Merck
ENA282548619
Enamine
5-fluoro-2-[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-fluoro-2-[(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)sulfanyl]aniline
Inchi Code
1S/C10H10FN3S/c1-14-5-4-13-10(14)15-9-3-2-7(11)6-8(9)12/h2-6H,12H2,1H3
InChIKey
IYJFRYUKZZBWAC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61339
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-61339
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)