Wichtige Dokumente
ENA282547940
Enamine
2-(thiomorpholin-4-yl)pyridin-3-amine hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-60627-100MG
CHF 418.10
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-60627-100MG
CHF 418.10
Iupac Name
2-thiomorpholinopyridin-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3S.ClH/c10-8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-13-7-5-12;/h1-3H,4-7,10H2;1H
InChIKey
PAWBACIAEDDZEX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60627
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)