Wichtige Dokumente
ENA250698692
Enamine
2-chloro-N-(pentan-2-yl)propanamide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(1-methylbutyl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H16ClNO/c1-4-5-6(2)10-8(11)7(3)9/h6-7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)
InChIKey
FBRWSGWUMCNOPN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27939
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27939
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)