Merck
ENA249414884
Enamine
2-bromo-3-methyl-N-(2-methylbutan-2-yl)butanamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-29103-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-29103-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-3-methyl-N-(tert-pentyl)butanamide
Inchi Code
1S/C10H20BrNO/c1-6-10(4,5)12-9(13)8(11)7(2)3/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,13)
InChIKey
PWUHPOWMNGWAGF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29103
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)