Merck
ENA245487017
Enamine
[3-fluoro-4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Größe auswählen
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 237.40
500 MG
CHF 415.50
1 G
CHF 537.70
Lieferanten-SKU: EN300-54921-100MG
CHF 178.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 178.90
250 MG
CHF 237.40
500 MG
CHF 415.50
1 G
CHF 537.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-54921-100MG
CHF 178.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[3-fluoro-4-(1H-imidazol-1-yl)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H10FN3/c11-9-5-8(6-12)1-2-10(9)14-4-3-13-7-14/h1-5,7H,6,12H2
InChIKey
JUTIXVFSGDRBRN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54921
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54921
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)