Wichtige Dokumente
ENA238712344
Enamine
2-[3-methoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetonitrile
About This Item
Iupac Name
[3-methoxy-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C11H10F3NO2/c1-16-10-6-8(4-5-15)2-3-9(10)17-7-11(12,13)14/h2-3,6H,4,7H2,1H3
InChIKey
WCWNLAFKRNRWCD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51067
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)