Merck
ENA238712057
Enamine
3-amino-N-(3-cyanophenyl)benzamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-50047-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-50047-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
mp (Schmelzpunkt)
166-168
Iupac Name
3-amino-N-(3-cyanophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C14H11N3O/c15-9-10-3-1-6-13(7-10)17-14(18)11-4-2-5-12(16)8-11/h1-8H,16H2,(H,17,18)
InChIKey
SBIQYLBPMQVVPS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50047
Melting Point
166-168
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50047
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)