Merck
ENA238711057
Enamine
3-ethyl-5-methyl-2-sulfanyl-3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-ethyl-5-methyl-2-sulfanylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C9H10N2OS2/c1-3-11-8(12)6-5(2)4-14-7(6)10-9(11)13/h4H,3H2,1-2H3,(H,10,13)
InChIKey
YYEVWPXQNRATJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44062
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44062
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)