Merck
ENA238710177
Enamine
N-[(4-chlorophenyl)methyl]benzenesulfonamide
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
Lieferanten-SKU: EN300-15761-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.76
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-15761-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(4-chlorobenzyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C13H12ClNO2S/c14-12-8-6-11(7-9-12)10-15-18(16,17)13-4-2-1-3-5-13/h1-9,15H,10H2
InChIKey
TXHKSNIAAZGMGJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15761
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15761
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)