Wichtige Dokumente
ENA187623055
Enamine
6-(3-ethylphenoxy)pyridin-3-amine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
6-(3-ethylphenoxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C13H14N2O/c1-2-10-4-3-5-12(8-10)16-13-7-6-11(14)9-15-13/h3-9H,2,14H2,1H3
InChIKey
DSOIIYHXKSQABH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42476
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42476
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)