Merck
ENA183888996
Enamine
1-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.18
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H12F3NO2/c9-8(10,11)5-12-3-1-2-6(4-12)7(13)14/h6H,1-5H2,(H,13,14)
InChIKey
NXVLLLCFRLCPOM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40158
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)