Merck
ENA181911403
Enamine
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)thiophene-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.58
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 5-bromo-4-(chlorosulfonyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H4BrClO4S2/c1-12-6(9)3-2-4(5(7)13-3)14(8,10)11/h2H,1H3
InChIKey
HXUWZYLONJCQHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36915
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36915
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)