Merck
ENA161669407
Enamine
N-(4-isothiocyanatophenyl)acetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.24
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
195-196
Iupac Name
N-(4-isothiocyanatophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H8N2OS/c1-7(12)11-9-4-2-8(3-5-9)10-6-13/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
OSGLRYINFGRXPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36712
Melting Point
195-196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36712
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)