Merck
ENA161668943
Enamine
1-methylpiperidine-4-thiol
Größe auswählen
100 MG
CHF 622.10
250 MG
CHF 741.70
500 MG
CHF 973.10
Lieferanten-SKU: EN300-36160-100MG
CHF 622.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 622.10
250 MG
CHF 741.70
500 MG
CHF 973.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-36160-100MG
CHF 622.10
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-4-piperidinethiol
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
InChIKey
TXVSXWOWWHALFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36160
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36160
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)