Merck
ENA161173302
Enamine
4-(diphenylmethyl)piperazin-1-amine dihydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
Lieferanten-SKU: EN300-35779-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 165.90
250 MG
CHF 220.50
500 MG
CHF 379.10
1 G
CHF 503.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.3
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-35779-100MG
CHF 165.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-benzhydryl-1-piperazinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C17H21N3.2ClH/c18-20-13-11-19(12-14-20)17(15-7-3-1-4-8-15)16-9-5-2-6-10-16;;/h1-10,17H,11-14,18H2;2*1H
InChIKey
RLQMNFPLKVTRSQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35779
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35779
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)