Merck
ENA156508175
Enamine
1-ethyl-N,N-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-5-sulfonamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.32
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-ethyl-N,N-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C11H15N3O3S/c1-4-14-10-6-5-8(18(16,17)13(2)3)7-9(10)12-11(14)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H,12,15)
InChIKey
WPGZANIPLNSCDA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31125
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31125
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)