Wichtige Dokumente
ENA152121230
Enamine
1-[(4-methylphenyl)methyl]-4-nitro-1H-imidazole
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: EN300-29728-100MG
CHF 126.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: EN300-29728-100MG
CHF 126.90
Iupac Name
1-(4-methylbenzyl)-4-nitro-1H-imidazole
Inchi Code
1S/C11H11N3O2/c1-9-2-4-10(5-3-9)6-13-7-11(12-8-13)14(15)16/h2-5,7-8H,6H2,1H3
InChIKey
FODVRWXXURQQGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-29728
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)