Merck
ENA116261837
Enamine
methyl 5-cyano-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
methyl 5-cyano-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H6N2O3/c1-13-8(12)6-2-5(3-9)7(11)10-4-6/h2,4H,1H3,(H,10,11)
InChIKey
LVRFNIGGWFTAGC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27361
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27361
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)