Merck
ENA116261656
Enamine
cyanomethyl 3-sulfamoylbenzoate
Größe auswählen
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
Lieferanten-SKU: EN300-27183-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 126.90
250 MG
CHF 159.40
500 MG
CHF 260.80
1 G
CHF 362.20
2.5 G
CHF 666.40
5 G
CHF 964.10
10 G
CHF 1’407.40
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: EN300-27183-100MG
CHF 126.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
cyanomethyl 3-(aminosulfonyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8N2O4S/c10-4-5-15-9(12)7-2-1-3-8(6-7)16(11,13)14/h1-3,6H,5H2,(H2,11,13,14)
InChIKey
LOFQLHADYYGGAN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27183
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27183
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)