Merck
ENA111667513
Enamine
2,2,2-trifluoroethyl N-(naphthalen-1-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.22
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
109-110
Iupac Name
2,2,2-trifluoroethyl 1-naphthylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO2/c14-13(15,16)8-19-12(18)17-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H,8H2,(H,17,18)
InChIKey
PMOZNNRVDHIFKO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26786
Melting Point
109-110
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26786
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)