Merck
ENA100801595
Enamine
N-benzyl-2-bromo-3-methylbutanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-benzyl-2-bromo-3-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C12H16BrNO/c1-9(2)11(13)12(15)14-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
UVDSXPGCKZKVMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24244
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24244
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)